HS15996A
Premium slide box
50 place, cork lining, blue plastic
Sinónimos:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue plastic
nickel closure
Características
Holds 50 x slides 76x26 mm
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS15996A
L × An × Al
209 × 86 × 35 mm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
- Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- Feature thumb-latch lock mechanism
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)