GE17-0716-01
HiTrap® NHS-activated High Performance
Cytiva 17-0716-01, pack of 5 × 1 mL
Sinónimos:
High-Performance Affinity Chromatography
About This Item
Productos recomendados
ligand
N-hydroxysuccinimide (NHS)
envase
pack of 5 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0716-01
condiciones de almacenamiento
(100% Isopropanol)
Parámetros
42 psi
lecho tamaño
7 mm × 25 mm
lecho volumen
1 mL
columna D.I.
7 mm
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
tam. prom. pieza
34 μm
ligand dependent
3-12(Ligand dependent)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
HiTrap® NHS-activated HP is a prepacked ready to use, column for preparative affinity chromatography. The special design of the column, together with the medium, provide fast, simple and easy separations in a convenient format. The column can be operated with a syringe, peristaltic pump or liquid chromatography system such as AKTAdesign or FPLC™ System.
Características y beneficios
- For coupling ligands via primary amines.
- Simple coupling, carried out at close to neutral pH.
- Delivered in 100% isopropanol to protect the active groups.
- 10 μmol NHS groups/mL medium.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)