Documentos clave
CLS430167
Corning®, placas de cultivo tratadas para cultivo de tejidos
D × H 100 mm × 20 mm
Sinónimos:
petri dish
About This Item
UNSPSC Code:
41121812
NACRES:
NA.75
material
polystyrene
round
sterility
sterile
usage
11.0-16.5 mL (Optimal culture medium volume)
packaging
sleeve of 20
manufacturer/tradename
Corning 430167
D × H
100 mm × 20 mm
surface area
55 cm2
General description
Los artículos Corning® tratados para cultivo de tejidos (TC) se someten a modificación de la superficie a través de procesos como descarga en corona o tratamiento con plasma gaseoso. Esta modificación deja la superficie hidrófila y cargada negativamente con la adición de medios.
Application
Las placas de cultivo tratadas para cultivo de tejidos Corning®son adecuadas para las necesidades de cultivo celular diarias.
Features and Benefits
  • Fabricado a partir de poliestireno virgen ópticamente transparente
  • Tratado para una fijación óptima de la célula
  • Esterilizado por radiación gamma y certificado apirógeno
  • Tiene microesferas de apilamiento para ayudar a la manipulación
  • La tapa se suministra con respiraderos para proporcionar un intercambio de gas constante
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Sarika Saraswati et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(6), 7885-7904 (2020-04-17)
Nearly 6 million Americans suffer from heart failure. Increased fibrosis contributes to functional decline of the heart that leads to heart failure. Previously, we identified a mechanosensitive protein, small proline-rich repeat 3 (SPRR3), in vascular smooth muscle cells of atheromas.