HPCT-05-wt
12020703, human kidney, Epithelial
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
HPCT-05-wt, 12020703
origen biológico
human kidney
envase
tube of 5 μg 12020703-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12020703-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
receptores
Not specified
Origen línea celular
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 9
D16S539: 11,13
D5S818: 12,13
D7S820: 9,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 14,17
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)