Mero-84
9100107, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
Mero-84, 09100107
origen biológico
human lung
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Number of chromosomes 38/76
morfología
Mixed epithelial and spindle shaped
productos
Epithelial membrane antigen (EMA)
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
Descripción línea celular
Mero-84 was derived from a pleural effusion
Aplicación
Investigation of the properties of malignant mesothelioma cells and the development of new diagnostic methods
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,12
D16S539: 9
D5S818: 11
D7S820: 9,11
THO1: 9
TPOX: 9,11
vWA: 14,17
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,12
D16S539: 9
D5S818: 11
D7S820: 9,11
THO1: 9
TPOX: 9,11
vWA: 14,17
Medio de cultivo
Hams F10 + 15% FCS + 2mM Glutamine
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Population doubling approx 48 hours
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)