52526
Anti-Human IgG (whole molecule)−Atto 488 antibody produced in goat
~1 mg/mL
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
Atto 488 conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
contiene
50% glycerol as stabilizer
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
fluorescencia
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.