24530C
EX-CELL® EBx™ GRO-I Serum-Free Medium for Embryonic Stem Cells
without L-glutamine, without phenol red, without sodium bicarbonate
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
EX-CELL® EBx™ Serum-Free Media
About This Item
Productos recomendados
descripción
Animal-component free
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Nivel de calidad
Formulario
dry powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
2-8°C
Cantidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)