Documentos clave
Z805106
Hellma® replacement silicone rubber seals (septum)
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
fabricante / nombre comercial
Hellma (11.650)
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
Descripción general
10 pcs pack, for cell models: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)