Documentos clave
Z802662
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 100 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
3 windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 105.250-QS
Hellma
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
apertura centro Al
8.5 mm
cámara volumen
100 μL
longitud de la trayectoria
10x2 mm
método de detección
fluorometric
Descripción general
with PE stopper, aperture 5mm × 2mm rectangular
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)