Documentos clave
Z805130
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 500 μL
Sinónimos:
Hellma micro fluorescence cells
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
NB.44
Materiales
Suprasil® quartz
fabricante / nombre comercial
Hellma 108.002F-QS
Hellma
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
500 μL
longitud de la trayectoria
10x2 mm
método de detección
fluorometric
Descripción general
with PTFE lid or stopper
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)