Z418838
Aldrich® flat-bottom flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
bottom flask, flat bottomed flask, flat flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom flask
glass
short
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
descripción
short neck
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)