93035
Malonyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥92.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H218O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
impurities
2.0-3.0% lithium
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1/i1D3
InChI key
ZGNBLKBZJBJFDG-ISLPBHIQSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)