Merck
91499
Supelco
Glutaryl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Sinónimos:
L-Carnitine lithium glutarate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21NO6 · xLi+
Número de CAS:
Peso molecular:
275.30 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥92.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -25.0 to -19.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
InChI key
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)