Merck
19188
Supelco
cis,cis-5,8-Tetradecandienoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z,8Z)-1-oxo-5,8-tetradecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H37NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
367.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥92.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)