Merck
49853
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxododecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H37NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
359.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (LC/MS)
actividad óptica
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-16(21)13-19(24)25-17(14-18(22)23)15-20(2,3)4/h16-17,21H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
Clave InChI
ULWDPUHFMOBGFJ-IAGOWNOFSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)