Key Documents
TANKAFS10
Milli-Q
Tanque de almacenamiento
10 L polyethylene storage tank, For optimal storage of pure (Type 2) water
Sinónimos:
Tanques de almacenamiento de polietileno de 10 litros
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
material
polyethylene reservoir
packaging
pkg of 1 unit
H × W × D
45 cm (17.7 in.) × 23 cm (9 in.) × 16 cm (6.3 in.)
capacity
10 L
volume
10 L
10000 mL
compatibility
for use with AFS®
General description
Este depósito de almacenamiento mantiene la pureza constante del agua almacenada y proporciona una protección eficaz contra los contaminantes atmosféricos.
Este depósito almacena agua purificada producida por los sistemas de purificación de agua AFS®, AFS® D y AFS® E.
Application
Una solución óptima para el almacenamiento de agua purificada.
Features and Benefits
  • El depósito almacena 10 l de agua purificada.
  • Un filtro de ventilación del depósito protege el agua de partículas, bacterias y CO2 disuelto.
  • Una función de desbordamiento aséptico mantiene la calidad del agua al evitar la retrocontaminación desde el desagüe.
  • La base cónica del depósito permite un drenaje completo y facilita el enjuague durante la higienización, mientras que el interior liso limita la formación de biopelícula.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany