Key Documents
TANK5DP500
Milli-Q
Sistemas de almacenamiento y distribución
duplex pump (220 V/240 V), Storage tank for pure (Type 2 and Type 3) water
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
AC/DC input
220 V / 240 V, 50-60 Hz
material
polyethylene tank(s)
polypropylene pipework, inner chamber and valves (IR)
packaging
pkg of 1 unit
parameter
≤40 L/min distribution flow rate
660 kg operating weight (308 lb)
H × W × D
205 cm (80.6 in.) × 79 cm (31.1 in.) × 108 cm (72.6 in.)
capacity
500 L
volume
500 L
500000 mL
compatibility
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
General description
Este sistema de almacenamiento y distribución SDS 500 almacena agua purificada (460 l), proporciona una protección óptima contra los contaminantes atmosféricos y distribuye el agua purificada a varias ubicaciones bajo presión.
La unidad de almacenamiento, junto con los sistemas de purificación de agua de alto rendimiento Milli-Q® HX 7000 y Milli-Q® HR 7000, cubre una amplia variedad de requisitos de instalación, desde un único laboratorio hasta un edificio completo.
Application
Sistema completo de almacenamiento, protección y distribución de agua purificada (tipo II o tipo III).
Features and Benefits
  • Diseño de vanguardia del depósito: Forma cilíndrica y fondo cónico para un drenaje completo; tanque de polietileno óptimo y materiales de polipropileno IR de las tuberías para un almacenamiento y una distribución de gran calidad.
  • Caudal de distribución de hasta 40 l/min
  • Los conectores de triple abrazadera (TC) garantizan un cierre perfecto y seguro, y un flujo continuo de agua.
  • Limita el riesgo de contaminación bacteriana evitando el desbordamiento del desagüe.
  • La velocidad constante en el lazo limita la proliferación bacteriana o la acumulación de biopelícula.
  • Conserva la calidad del agua cuando se almacena durante los fines de semana o durante largos periodos de inactividad.
  • Proporciona un acceso fácil a los fungibles y los accesorios.
  • Sustitución rápida y sin esfuerzo de los fungibles.
  • Fácil acceso mediante control remoto a las operaciones del SDS 500 a través de los sistemas de la gama Milli-Q® HX o HR 7000.
  • Los datos virtuales en tiempo real facilitan el mantenimiento de los registros y la gestión de los datos.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany