Key Documents
ZFMQ000PR
Milli-Q
Regulador de presión del agua de alimentación
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
Sinónimos:
Regulador de presión del agua de alimentación para sistemas Milli-Q®
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
stainless steel valve body (with EPDM molding)
packaging
pkg of 1 unit
L × W × H
165 mm × 130 mm × 125 mm
compatibility
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
shipped in
ambient
General description
Ajusta la presión del agua de entrada antes del sistema de purificación de agua para regular la presión en función de los requisitos del sistema ′.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany