TANK50200
Sistemas de almacenamiento y distribución
200 L storage tank (230 V) for Elix® and RiOs™ systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
Sinónimos:
Depósito de almacenamiento de 200 l (230 V)
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
230 V, 50-60 Hz
230 V
material
polyethylene reservoir
packaging
pkg of 1 unit
parameter
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
H × W × D
102 cm (40.2 in.) × 60 cm (23.6 in.) × 70 cm (27.6 in.)
capacity
200 L
volume
200 L
200000 mL
compatibility
for use with Elix®
for use with RiOs™
General description
Application
Features and Benefits
- Almacena 200 l de agua purificada.
- El depósito de polietileno permite una liberación mínima de sustancias orgánicas.
- Dispositivo de rebose sanitario incorporado, opciones de filtración de venteo y una cubierta herméticamente cerrada para proporcionar protección frente a la contaminación atmosférica.
- Un módulo de higienización automática por rayos UV (ASM) opcional inhibe el crecimiento de bacterias y la formación de biopelículas en las paredes internas del depósito.
- Los sistemas de purificación de agua Milli-Q® proporcionan un control completo de la bomba de distribución y del ASM.
- Los sistemas de purificación de agua se comunican directamente con el sensor de nivel de agua del SDS integrado para mantener el depósito lleno de manera automática.
- El caudal de distribución es de hasta 40 l/min