Documentos clave
ST1714
Sigma-Aldrich
Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Pregnancy-Associated Plasma Protein A, Anti-Pappalysin 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G3, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAPPA(5069)
Descripción general
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the PAPPA protein.
Recognizes the PAPPA protein.
This Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3) is validated for use in Immunoblotting for the detection of PAPPA.
Inmunógeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 85-195 human PAPPA, expressed as a GST fusion protein
Aplicación
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Otras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable