Documentos clave
PLHK04710
Millipore
Membrana de filtración de celulosa regenerada, 100 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 47 mm
Sinónimos:
Discos de ultrafiltración, PMN 100 kDa
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
regenerated cellulose membrane
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Ultracel®
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
filtración área
17.3 cm2
Matriz
Ultracel®
tamaño de poro
100 kDa NMWCO
Condiciones de envío
ambient
Información legal
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable