Documentos clave
MHA00P2TT
Millipore
Caldo de extracto de glucosa y triptona con TTC
ready-to-use, with triphenyl tetrazolium chloride, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
Sinónimos:
Caldo TGE con TTC, caldo TGE con cloruro de trifeniltetrazolio
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
ready-to-use
composición
with triphenyl tetrazolium chloride
envase
pack of 50 tests
técnicas
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
capacidad
2 mL
filling volume
2 mL
color
clear medium amberslightly opalescent
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type wine
sample type sport drink
sample type soft drink
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
water monitoring
microbiology
compatibilidad
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
heterotrophic bacteria
nonselective and differential for
Descripción general
Se recomienda caldo de extracto de glucosa triptona con TTC para el recuento de bacterias en el agua, el aire, la leche y los productos lácteos. Se utiliza como un medio estándar para el recuento bacteriológico en placa y también para la detección de bacterias termófilas en la leche y los productos lácteos. La triptona y el extracto de levadura proporcionan componentes nitrogenados y carbonatados, aminoácidos de cadena larga, vitaminas del complejo B y otros nutrientes de crecimiento esenciales. La glucosa es la fuente de energía y el TCC se utiliza como indicador para un fácil recuento fácil. Las colonias aparecen de color rojo. El color rojo de las colonias se produce por la reducción del cloruro de trifeniltetrazolio (TTC)
Aplicación
El caldo de extracto de glucosa triptona con TTC se utiliza como medio no selectivo para detectar a los microorganismos heterótrofos totales en el agua, los productos lácteos y otros líquidos como la cerveza, el agua embotellada, la sidra, los refrescos, las bebidas energéticas y el vino. Los medios encuentran su aplicación en la cosmética, la clínica, los análisis medioambientales, los alimentos sólidos y líquidos y el control de calidad industrial.
Características y beneficios
  • Los medios líquidos en ampollas listos para usar resuelven numerosos problemas en los laboratorios de microbiología donde el tiempo, el equipo y el personal entrenado suelen escasear.
  • Están disponibles en cómodas ampollas de plástico de un solo uso de 2 ml, lo que elimina la manipulación de las ampollas de vidrio y evita los residuos y desperdicios asociados con los medios envasados a granel.
Especificaciones
Temperatura de incubación: 25–35 °
Tiempo de incubación: 24–72 horas
Nota de análisis
Las colonias aparecen de color rojo. El color rojo de las colonias se produce por la reducción del cloruro de trifeniltetrazolio (TTC)
Microorganismos de control de calidad
E. Coli (ATCC 25922)
Microorganismos específicos: Recuento total
Información legal
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association (2001)