Key Documents
JBRMHBG05505
Millipore
Indicador 55-Plus
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, black filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
Sinónimos:
Unidad de filtración al vacío
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
material
black filter (gridded)
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
Quality Level
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
manufacturer/tradename
55-PLUS Monitor
parameter
100 mL sample volume
filter diam.
55 mm
filtration area
21.1 cm2
pore size
0.45 μm pore size
suitability
suitable for (microbiological analysis)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
El indicador 55-Plus es una unidad de filtración desechable diseñada para recuperar microorganismos en bebidas y agua de procesos. La unidad de filtración puede filtrar volúmenes de muestra de hasta 100 ml y convertir la unidad desmontada en una placa de cultivo. La base consiste en una membrana de tipo MF cuadriculada unida a una almohadilla absorbente AP10. El diseño del puerto permite que el aire escape y evita que la membrana se incline al introducir un nutriente. El adaptador de plástico se utiliza para hacer una conexión entre el indicador 55-Plus y un tapón de neopreno Nº 8 de un orificio (3/8” D.I.). Un embudo graduado de 110 ml encaja en la base y tiene una tapa de embudo con una “lupa” incorporada para ayudar en el examen de colonias discretas y puntiformes. Los indicadores 55-Plus tienen un 50% más de área de filtración que los portafiltros o las unidades convencionales de 47 mm, lo que produce caudales más rápidos.El indicador 55-Plus ha sido expuesto a irradiación gamma para reducir su carga microbiana ambiental.
Application
El indicador 55-Plus es una unidad de filtración lista para usar y desechable para el análisis microbiológico de las bebidas y del agua de los procesos
Features and Benefits
  • Práctico y fácil de usar
  • Dispositivo esterilizado y listo para usar, ahorra tiempo y dinero
  • Reducción de la carga de trabajo del laboratorio
  • Tasa de filtración más rápida debido a una mayor superficie
Components
El indicador 55-Plus consta de
  • un agujero
  • de puerto inferior, embudo
  • de tapa y adaptador
  • de tapa
Legal Information
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor