82023
Cholesterol Supertrate, Bovine
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32011401
Productos recomendados
origen biológico
bovine serum
Nivel de calidad
tpo
for cell culture
caducidad
12 mo.
temp. de almacenamiento
2-8°C
Almacenamiento y estabilidad
refrigerated
Cláusula de descargo de responsabilidad
For research and further manufacturing use only. It is not for use in humans.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3