Key Documents
8.16013
Sigma-Aldrich
Glicina
for synthesis
Sinónimos:
Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
75.07
Beilstein/REAXYS Number:
635782
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-272-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
form
solid
potency
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
bulk density
920 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA.
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4