Documentos clave
6630
Millipore
Uracil
Sinónimos:
Uracil
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
descripción
RTECS - YQ8650000
Merck USA index - 14, 9850
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to slightly yellowish
solubilidad
hot water: 1 mg/mL
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
n1c(nccc1O)O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Clave InChI
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable