345748
Ganglioside GM4, Monosialo, Human Brain
Gangliosides are highly purified sialic acid-containing glycolipids that are useful as markers of various cell types and antigens.
Sinónimos:
Ganglioside GM4, Monosialo, Human Brain, Neu5Acα2,3Galβ1,1ʹ Ceramide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
chloroform/methanol (2:1): 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Useful as markers of various cell types and antigens.
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Glycosphingolipids
Glycosphingolipids
Glycosphingolipids
Glycosphingolipids