1.46780
Buffered NaCl-Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 200 mL , filling volume
Sinónimos:
Buffered NaCl Peptone Solution, Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Water, NaCl Peptone Solution (Buffered), Sodium Chloride Peptone Buffer
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP (2.6.13)
JP (4.06)
USP
Nivel de calidad
descripción
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
envase
pkg of 200 mL (in 250 mL bottle with screw cap with septum)
pkg of 6 bottles (per box)
bottle of
técnicas
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
botella capacidad
250 mL
volumen de botella
200 mL , filling volume
color
clear colorless
pH
6.8-7.2
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable