Z103292
Storage bottles without joints
capacity 250 mL, PTFE stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
250 mL
tamaño de la llave de paso
2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)