Merck
W320005
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal, mixture of cis and trans
≥88%, stabilized
Sinónimos:
cocoa pentenal
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH=C(C6H5)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
174.24
Número de FEMA:
3200
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10366
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.100
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Ensayo
≥88%
puede contener
α-tocopherol, synthetic
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
96 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidad
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cocoa; rose; sweet
cadena SMILES
CC(C)\C=C(/C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8+
Clave InChI
ULRYRAHIBWLZKC-XYOKQWHBSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)