Merck
W215377
Sigma-Aldrich
Bergamot terpenes
greener alternative
natural, product of Simone Gatto
About This Item
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
citrus (Bergamia Risso et Poiteau (Fam. Rutaceae))
Nivel de calidad
grado
Kosher
natural
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
floral; turpentine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)