THS01714
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
lipase from Candida antarctica
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 01714
Diámetro
4 mm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)