Documentos clave
SYNF669125
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 125 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware F669125, glass conical flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiales
flat bottom
glass flask
Junta
joint neck19/22
joint: ST/NS19/22
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F669125
capacidad
125 mL
Descripción general
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Otras notas
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)