CLS30232L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 2,000 mL
Sinónimos:
Corning® 3023
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
subdivision 20.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3023-2L
tol. measuring range
6.0 mL
volumen
2,000 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)