BAF379200000
SP Bel-Art® Plastic Forceps
polypropylene, L 5 in. (127 mm)
Sinónimos:
plastic forcep, reusable forceps
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37920-0000
Longitud
5 in. (127 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
These polypropylene plastic forceps have serrated tips to ensure a firm grasp.
Características y beneficios
- Strong and durable
- Steam autoclavable up to 121ºC (250ºF)
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)