797642
2-Phenyl-d5-ethanol
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
2-Phenethyl alcohol-(phenyl-d5)
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CH2CH2OH
Peso molecular:
127.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1CCO
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
WRMNZCZEMHIOCP-RALIUCGRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?