Merck
684198
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-d6
98 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2CHI
Peso molecular:
176.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
mol peso
175.91 by atom % calculation
contiene
copper as stabilizer
bp
88-90 °C
densidad
1.763 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(I)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
FMKOJHQHASLBPH-WFGJKAKNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)