Merck
515604
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzyl bromide
95%
Sinónimos:
α-Bromo-4-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, 4-(Bromomethyl)iodobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
296.93
Beilstein:
2325160
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Número índice de la CE:
7000468
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
78-82 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6BrI/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S De Bruyne et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 52(8), 304-311 (2009-09-12)
Dopamine transporter (DAT) neuroimaging is a useful tool in Parkinson's disease diagnosis, staging and follow-up providing information on the integrity of the dopaminergic neurotransmitter system in vivo. 4-(2-(Bis(4-fluorophenyl)-methoxy)ethyl)-1-(4-iodobenzyl)piperidine (7) has nanomolar affinity for DAT and better selectivity over the other
Guillermo E Negrón-Silva et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(4), 4613-4627 (2013-04-20)
Ten 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles were synthesized from one of 1-(azido-methyl)benzene, 1-(azidomethyl)-4-fluorobenzene, 1-(azidomethyl)-4-chlorobenzene, 1-(azidomethyl)-4-bromobenzene or 1-(azidomethyl)-4-iodobenzene, generated in situ from sodium azide and the corresponding benzyl halide, and dipropargyl uracil or dipropargyl thymine. Optimal experimental conditions were established for the conventional click
M E Van Dort et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(8), 1045-1047 (2001-05-01)
A series of arylhydantoin derivatives modeled after the antiandrogen RU 58841 was generated to identify potential candidates for development as androgen receptor (AR) radioligands. Side-chain modified derivatives of RU 58841, suitable for labeling with either carbon-11 or radiohalogens (fluorine-18, iodine-123)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 537-537 (2014)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 142-142 (2015)