376760
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(OCH3)2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
bp
95-98 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
phenyl
cadena SMILES
COC(C)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
XKSUVRWJZCEYQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene is reported to participate in the bismuth triflate catalyzed deprotection of acetals.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Marc D Carrigan et al.
The Journal of organic chemistry, 67(3), 1027-1030 (2002-02-22)
Bismuth triflate is a highly efficient catalyst (0.1-1 mol %) for the deprotection of acetals and ketals. The procedure is very facile and selective for acetals derived from ketones and conjugated aldehydes. tert-Butyldimethylsilyl ethers are stable to the reaction conditions.