246328
6-Methylindole
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.607 (lit.)
bp
112 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H9N/c1-7-2-3-8-4-5-10-9(8)6-7/h2-6,10H,1H3
Clave InChI
ONYNOPPOVKYGRS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Reactant for preparation of indole linked triazole derivatives as antifungal agents
- Reactant for preparation of N-β-D-xylosyl-indole derivatives as SGLT2 inhibitors for management of hyperglycemia in diabetes
- Reactant for preparation of aminoguanidine derivatives of arylsulfonylacylindoles as antifungal agents
- Reactant for preparation of indolylindazoles and indolylpyrazolopyridines as interleukin-2 inducible T cell kinase inhibitors
- Reactant for preparation of arylsulfonylacetylindoles as anti-HIV-1 agents
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?