187186
Cinnamyl chloride
95%
Sinónimos:
(3-Chloropropenyl)benzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.584 (lit.)
bp
108 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
densidad
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
Clave InChI
IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?