Merck
InicioPurificación de proteínasCómo preparar ADN y ARN con los kits de purificación de centrifugado único GenElute™-E.
Cómo preparar ADN y ARN con los kits de purificación de centrifugado único GenElute™-E.
Los kits de purificación de ADN y ARN de centrifugado único GenElute™-E permiten una purificación rápida del ADN (gDNA) de células de mamíferos, sangre, tejido y muestras de tejido vegetal. También disponemos de kits de purificación GenElute™-E para procedimientos de limpieza de ADN y ARN. El método de cromatografía negativa basado en la exclusión por tamaño proporciona una purificación rápida de los ácidos nucleicos en una sola centrifugación.
Demostración del protocolo de tecnología de centrifugado único GenElute™-E
Pasos del protocolo de centrifugado único GenElute™-E
1. Lisis de la muestra
Las muestras se lisan añadiendo la mezcla de proteasas SmartLyse™ seguida de la disolución de aclarado y, a continuación, se centrifugan para eliminar el lisado.
2. Preparación de la columna
Las columnas de centrifugado se agitan en un Vórtex, se colocan en un tubo limpio de 2 ml y se centrifugan a baja velocidad para la preparación de la columna.
3. Purificación de los ácidos nucleicos
El lisado clarificado se añade a la columna de centrifugado y se centrifuga a poca velocidad durante un minuto para recoger el ácido nucleico purificado. No se requieren pasos de lavado, ya que las impurezas se quedan en la columna. El ADN o el ARN recogidos se pueden utilizar de inmediato o pueden conservarse a 2-8 °C o –20 °C para su almacenamiento a largo plazo.
Los kits de ADN y ARN de centrifugado único GenElute™-E están optimizados para proporcionar ADN y ARN de gran rendimiento, concentración y pureza destinados a aplicaciones posteriores como PCR, qPCR, PCR múltiple, RT-PCR y secuenciación de última generación (NGS).
Kits de purificación de ADN y ARN GenElute-E™ y productos relacionados
Materiales
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Network error: Failed to fetch