Kit de purificación de ADN y ARN GenElute™-E.
Los kits tradicionales de preparación de centrífuga basados en la sílice requieren múltiples y tediosos pasos de lavado y centrifugado con mucha manipulación del tubo y poco tiempo de inactividad. Los kits de purificación de ADN y ARN de una sola centrifugación GenElute™-E utilizan un método de cromatografía negativa basado en la exclusión por tamaño para la purificación de ADN genómico (ADNg) de muestras de células, sangre y tejidos de mamíferos, y de tejidos vegetales, así como para procedimientos de limpieza de ADN y ARN.
En este método de cromatografía de exclusión por tamaño, las moléculas de la muestra se separan por tamaño. Las moléculas más pequeñas, como las proteínas, los lípidos y los componentes iónicos, quedan atrapadas en los poros de la fase estacionaria de la columna. Las moléculas más grandes, como el ADN y el ARN atraviesan rápidamente la columna porque son demasiado grandes para entrar en los poros. Al aprovechar esta diferencia de tamaño, los kits de purificación GenElute™-E permiten la purificación del ADN y el ARN en un solo centrifugado sin necesidad de múltiples etapas de unión y lavado.
Descargar infografía: Descubra cómo la tecnología de centrifugado único GenElute™-E permite la purificación de los ácidos nucleicos en un solo paso.
Los kits están optimizados para proporcionar ADN y ARN de gran rendimiento, concentración y pureza destinados a aplicaciones posteriores como PCR, qPCR, PCR múltiple, RT-PCR y secuenciación de nueva generación (NGS).
Seminario virtual sobre optimización de la PCR con los kits de purificación de ADN y ARN GenElute™-E
La PCR es una útil herramienta de laboratorio; sin embargo, su eficacia depende de la potencia de las partes de la reacción, como la muestra de ácidos nucleicos. Este seminario virtual demuestra las ventajas de un nuevo método de cromatografía negativa para aislamiento de ácidos nucleicos utilizando la tecnología de centrifugado único GenElute™-E.
Kits de ARN y ADN víricos GenElute™-E para extracción y purificación del ARN del virus SARS-CoV-2
La tecnología de extracción y purificación rápidas y fiables del ARN vírico es esencial para la investigación de enfermedades, en especial para obtener resultados oportunos relativos al SARS-CoV-2 (COVID-19). Los kits de ARN/ADN víricos GenElute™-E proporcionan una secuencia de trabajo simplificada para aislar el ARN y el ADN de los hisopos nasofaríngeos, los hisopos genitales y las muestras de heces. Compatibles con hisopos secos y una variedad de medios de transporte, las muestras pueden procesarse con un único centrifugado, y el ARN y el ADN purificados pueden analizarse en aplicaciones posteriores como PCR, qPCR y secuenciación. Además, se evaluaron los kits de ARN/ADN víricos GenElute™-E en aplicaciones de qPCR utilizando muestras de ARN del SARS-CoV-2 en hisopos (Figura 1) y muestras de heces (Figura 2).
Para uso exclusivo en investigación. No indicados para procedimientos diagnósticos. Producto no disponible para su venta en Europa.
Análisis del SARS-CoV-2: Diferenciación del valor del ciclo de cuantificación (Cq) de la qPCR de una muestra de hisopo entre números de copias
Figura 1.La participación satisfactoria en una prueba interlaboratorio mediante el análisis de la gráfica de dispersión por INSTAND e.V. revela una diferenciación significativa (p < 0,0001) entre la muestra de referencia 1 (1x107 copias/ml)< 0.0001) differentiation between reference sample 1 (1x107 copies/>y la muestra 2 (1x106 copias/ml) en una combinación del kit de ARN/ADN víricos GenElute™-E con (A) el kit RIDA® GENE SARS-CoV-2 (R-Biopharm) o (B) el kit de PCR SARS-CoV-2 (Anchor Diagnostics) para el gen E. Se demostró un factor de dilución de 7,3 para los ensayos R-Biopharm (A) y de 7,8 para los de Anchor Diagnostics (B), lo que se encuentra dentro del intervalo calculado en 234 laboratorios que participaron en la prueba interlaboratorios. Para cada una de las muestras de referencia se muestra un intervalo de confianza (IC) del 95 %.
Detección vírica en las muestras de heces: rendimiento en qPCR
Tabla 1.Se comprobó la validación clínica para la extracción de norovirus humanos en un total de 83 muestras de pacientes. Se utilizó el kit de ARN/ADN víricos GenElute™-E en combinación con el Panel RIDA®GENE Ciral Stool (R-Biopharm), que es una RT-PCR múltiple en tiempo real para la detección cualitativa directa y la diferenciación de norovirus, rotavirus, adenovirus y astrovirus en muestras de heces humanas.
Si desea más información y los protocolos de extracción de ADN y ARN relacionados, visite nuestra página de aplicación de purificación de ADN y ARN o descubra nuestros fiables reactivos necesarios para sus procedimientos de purificación de ADNg y de ARN.
Network error: Failed to fetch
Los kits de ARN/ADN víricos GenElute™-E proporcionan una secuencia de trabajo simplificada para aislar el ARN y el ADN de los hisopos nasofaríngeos, los hisopos genitales y las muestras de heces. Compatibles con hisopos secos y una variedad de medios de transporte, las muestras pueden procesarse con un único centrifugado, y el ARN y el ADN purificados pueden analizarse en aplicaciones posteriores como PCR, qPCR y secuenciación.
Para uso exclusivo en investigación. No indicados para procedimientos diagnósticos. Los productos EC810, EC848, EC888 y EC896 no están disponibles para venta en Europa.