Sistema de producción de agua ultrapura y agua purificada para laboratorio Milli-Q® IX 7003/05/10/15
Purificación de agua de tipo I y tipo II de calidad superior desde el grifo
Compruebe cómo el sistema de purificación de agua ultrapura y de agua purificada para laboratorio Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 está diseñado para superar sus expectativas más exigentes, desde una mayor productividad y versatilidad hasta una reducción del impacto medioambiental.
El sistema de purificación de agua completamente integrado Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 es su solución definitiva para el agua de laboratorio al suministrar agua de tipo I y agua de tipo II de calidad superior directamente a partir del agua del grifo. Con la tecnología de EDI Elix®, las intuitivas pantallas táctiles, los dispensadores Q-POD® y E-POD®, los servicios digitales MyMilli-Q™, la etiqueta de producto alternativo más ecológico (Greener Alternative Product) y las lámparas UV sin mercurio, el sistema superará sus expectativas más exigentes, desde una mayor productividad y versatilidad hasta una reducción del impacto medioambiental.
Los sistemas Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 fueron elegidos como “Producto de laboratorio sostenible del año” en los premios SelectScience® Scientists’ Choice Awards 2022.
Dispensación de agua de laboratorio sencilla e intuitiva
Tendrá siempre un acceso cómodo y sencillo al agua purificada con nuestros ergonómicos dispensadores de agua ultrapura Q-POD® y de agua purificada E-POD®. Solo tiene que girar la rueda del dispensador o tocar el menú de la pantalla táctil para acceder a una amplia gama de funciones de dispensación.
Agua purificada de calidad constantemente superior
Nuestras exclusivas tecnologías de purificación, avanzadas y sostenibles, entre ellas las lámparas UV ech2o® sin mercurio, la tecnología de EDI Elix® y la resina de intercambio iónico IQnano®, proporcionan agua de tipo I y de tipo II de la máxima calidad para sus experimentos cruciales. Nuestra gama de filtros finales específicos de aplicación le permite adaptar aún más la calidad del agua a cada aplicación. Y con un control del TOC y la resistividad preciso, rápido y continuo directamente en las pantallas táctiles del POD, siempre tendrá plena confianza en la calidad del agua.
Protección garantizada del agua purificada almacenada
Nuestra rediseñada solución inteligente de almacenamiento de agua purificada garantiza que el agua de gran calidad tipo II esté siempre a mano y lista para usar. Sus exclusivas características de diseño protegen contra el estancamiento y la contaminación bacteriana, salvaguardando mejor que nunca la calidad del agua purificada almacenada.
Facilidad de uso sin precedentes
Elija una opción de dispensación, controle al instante los parámetros de calidad del agua o recupere rápidamente los datos. Las pantallas táctiles de fácil navegación en cada dispensador POD le brindan un acceso rápido y el control de las funciones esenciales del sistema con sólo unos clics.
Ahorro de espacio y mayor organización
Gane un valioso espacio, ya que en la mesa de trabajo sólo se coloca el estrecho dispensador POD. La unidad de purificación compacta y el depósito pueden esconderse debajo de la mesa de trabajo, colgarse en la pared, o ambas cosas para adaptarse mejor al espacio de su laboratorio. Existe una variedad de caudales de producción (3, 5, 10, 15 l/h) y opciones de tamaño del depósito (25, 50, 100 l) para garantizar el cumplimiento hoy y mañana de los requisitos de su laboratorio. Para los laboratorios que necesitan más de un punto de uso, pueden conectarse hasta 4 dispensadores a un sistema (1 unidad E-POD® y 3 Q-POD® o 4 unidades Q-POD®).
Gestión de datos sin esfuerzo
La gestión simplificada de los datos es una parte integral del sistema Milli-Q®IQ 7003/05/10/15. Con unos pocos clics podrá descargarse un Informe de dispensación concreto, determinar la calidad del agua a lo largo de un marco temporal específico, asignar costes a los recursos compartidos o crear un informe personalizado. La trazabilidad está asegurada también a través de las etiquetas e-Sure en todos los fungibles.
Completamente exenta de mercurio
El sistema Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 es el primer y único sistema de producción de agua ultrapura desde el grifo exento de mercurio, con lámparas integradas UV ech2o® sin mercurio patentadas. Además, la purificación avanzada mediante RO, con su lazo de recuperación RO, optimiza la recuperación de agua y reduce su consumo. Y el modo “Cierre de laboratorio” pone el sistema en hibernación para ahorrar energía y preservar a la vez la calidad del agua del sistema cuando usted no está en el laboratorio.
Productos alternativos más ecológicos
Los sistemas Milli- Q® IQ 7003/05/10/15 se han evaluado para 7 dimensiones que tienen un impacto crucial en el calentamiento global: energía y emisiones, agua, embalaje, materiales, proveedores y fabricación, economía circular, y usabilidad e innovación.
Oficialmente galardonados con la etiqueta de producto alternativo más ecológico (Greener Alternative Product), certificamos que los sistemas Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 consumen menos plástico y menos electricidad, y que carecen por completo de mercurio. Vea las tarjetas de puntuación Design for Sustainability (DfS) para cada sistema:
Calidad y cumplimiento
El diseño validado y cualificado, combinado con nuestro estricto sistema de gestión de calidad de la fabricación, es su mejor garantía. Ofrecemos una completa gama de servicios, entre ellos servicio técnico de validación, proporcionado por ingenieros certificados del servicio técnico que utilizan equipos calibrados y un cuaderno de trabajo de cualificación específico de Milli-Q®. Esta gama de sistemas Milli-Q® IQ está diseñada para producir agua purificada y agua ultrapura que cumpla o supere los requisitos descritos por la ASTM, la ISO 3696, la CLSI, la Farmacopea europea y la Farmacopea estadounidense.
Los servicios digitales simplifican el cuidado del sistema y garantizan la productividad
El servicio de atención a distancia MyMilli-Q™ Remote Care es una función telemática única de supervisión y servicio que proporciona:
- Acceso remoto a su sistema y a sus datos
- Notificaciones automáticas, por correo electrónico o SMS, en caso de alerta o alarma
- Servicio técnico más rápido con diagnóstico y posible reparación a distancia
- Gestión simplificada de los datos y trazabilidad avanzada que facilita los procesos de auditoría y acreditación
Vea el vídeo Conveniencia de la conectividad sobre cómo un sistema de purificación de agua conectado puede propiciar la productividad ininterrumpida de su laboratorio.
Aplicaciones de agua de laboratorio
Aplicaciones con agua ultrapura
- Cromatografía: HPLC, LC-MS, UHPLC, cromatografía iónica (IC)
- Análisis elemental: AAS, ICP-MS, ICP-OES
- Aplicaciones en ciencias de la vida: Cultivo celular, PCR, secuenciación, micromatrices de ADN, análisis de proteínas
Aplicaciones con agua purificada
- Técnicas analíticas con sensibilidad al nivel de ppm o superior, como mediciones de pH, espectrofotometría UV, pruebas de Kjeldahl
- Preparación de reactivos para ensayos de disolución, síntesis química, preparación de medios para microbiología
- Preparación de disoluciones colorantes para histología
- Alimentación de instrumentos: lavadoras de material de vidrio, autoclaves de acero inoxidable, cámaras de ensayo de estabilidad y climáticas, analizadores clínicos, generadores de hidrógeno
Especificaciones del agua / Conformidad internacional
1 Estos valores son típicos y pueden variar dependiendo de la naturaleza y la concentración de los contaminantes del agua de alimentación.
2 La resistividad puede mostrarse también sin compensación de temperatura como exige la USP.
3 En las condiciones de funcionamiento apropiadas, de lo contrario, normalmente ≤ 5 ppb.
4 Con el filtro Millipak® o el ultrafiltro Biopak®.
5 Con el filtro Millipak® o el ultrafiltro Biopak® cuando se instala y se utiliza en una campana de flujo laminar.
6 Con el ultrafiltro Biopak® instalado y utilizado en una campana de flujo laminar.
7 Con el ultrafiltro Biopak®.
Requisitos del agua de alimentación
Requisitos de la normativa internacional
Declaración de conformidad CE y cUL:
Una empresa independiente y acreditada ha comprobado el cumplimiento de las directivas de la CE relativas a la seguridad y la compatibilidad electromagnética de los sistemas Milli-Q® IQ 7003, Milli-Q® IQ 7005, Milli-Q® IQ 7010 y Milli-Q® IQ 7015. El informe puede consultarse a demanda. Además, los sistemas Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 se fabrican utilizando componentes y prácticas recomendadas por la UL y tienen la marca cUL. El registro puede verificarse en la página web de la UL: www.ul.com.