Merck
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Garantía de calidad analítica, patrón de cloro libre (ácido dicloroisocianúrico)
Método analítico: Garantía de calidad analítica, patrón de cloro libre (ácido dicloroisocianúrico)
Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Reactivos:
Referencia 110888 Sal sódica del ácido dicloroisocianúrico para análisis
Nº de ref. 116754  Agua para análisis
Preparación de una disolución patrón:
Disuelva 1,850 g de sal sódica del ácido dicloroisocianúrico con agua para análisis en un matraz aforado de 1000 ml calibrado o de conformidad comprobada y complete hasta la marca con agua para análisis. La disolución madre preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración aproximada de 1 000 mg/l de cloro libre.
A partir de esta disolución de reserva se pueden preparar otras concentraciones experimentales diluyendo como corresponda.
Estabilidad:
Si se conservan en un lugar fresco (refrigerador), la disolución madre y las disoluciones experimentales permanecen estables durante un día.
Materiales
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Network error: Failed to fetch