Merck
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para el formaldehído
Método analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para el formaldehído
Reactivos
Nº de ref. 104003  Disolución de formaldehído mín. al 37 % para análisis
Nº de ref. 109099  Disolución de yodo 0,05 mol I2/l Disolución 0,1 N
Nº de ref. 109147  Disolución de tiosulfato de sodio 0,1 mol/l/0,1 N
Nº de ref. 109137  Disolución de hidróxido de sodio 1 mol/l/1 N
Nº de ref. 100716  Ácido sulfúrico al 25 % para análisis
Nº de ref. 105445  Disolución de yoduro de zinc y almidón para análisis
Nº de ref. 116754 Agua para análisis
Preparación de una disolución de reserva
En un matraz aforado de 1 000 ml calibrado o de conformidad comprobada, complete 2,50 ml de disolución de formaldehído mín.
al 37 % hasta la marca con agua destilada. La disolución madre preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración de aprox. 1 000 mg/l de formaldehído.
Valoración precisa de la disolución patrón (disolución madre) para el formaldehído
Pipetee 40,0 ml (pipeta completa) de la disolución madre de formaldehído de aprox. 1 000 mg/l en un matraz cónico de vidrio esmerilado de 300 ml, y añada 50,0 ml (bureta) de disolución de yodo 0,05 mol/l y 20 ml de disolución de hidróxido de sodio 1 mol/l. Deje reposar durante 15 minutos y, a continuación, añada 8 ml de ácido sulfúrico al 25 %. Añada 1 ml de disolución de yoduro de zinc y almidón y, a continuación, valore hasta el punto final con disolución de tiosulfato sódico 0,1 mol/l.
Cálculo del contenido exacto de la disolución de formaldehído
C1 = consumo de la disolución de tiosulfato de sodio 0,1 mol/l
C2 = cantidad de disolución de yodo 0,05 mol/l
mg/l de formaldehído = (C2 - C1) x
 37,525
Pueden prepararse otras concentraciones experimentales a partir de la disolución de reserva preparada de acuerdo con el procedimiento antes descrito diluyéndola como corresponda.
Estabilidad
Cuando se almacena en un lugar fresco (refrigerador), la disolución madre permanece estable durante una semana. Pasado este tiempo, debe volver a determinarse la disolución de reserva y el valor correspondiente debe ser debidamente contabilizado en el uso posterior. Las disoluciones experimentales diluidas deben utilizarse de inmediato.
Materiales
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Network error: Failed to fetch