Merck
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para el cloro total
Método analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para el cloro total
Reactivos:
Nº de ref. 102426  Cloramina T para análisis
Nº de ref. 116754  Agua para análisis
Preparación de una disolución patrón:
Disuelva 4,00 g de cloramina T con agua para análisis en un matraz aforado de 1000 ml calibrado o e conformidad comprobada y complete hasta la marca con agua para análisis. La disolución madre preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración de aprox. 1 000 mg/l de cloro total
A partir de esta disolución de reserva se pueden preparar otras concentraciones experimentales diluyendo como corresponda.
Estabilidad:
Si se conservan en un lugar fresco (refrigerador), la disolución madre y las disoluciones experimentales permanecen estables durante un día.
Para utilizar con los kits de ensayo:
Intervalo de medida
en mg/l de Cl2
111174
Ensayo de cloro y pH MColortestTM (cloro libre + total)
0,1 – 1,5
111100
Ensayo de cloro y pH MColortestTM (cloro libre +total)
paquete de recambio para 111174
111113
111114
111115
Ensayo de cloro MColortestTM  Reactivo Cl2-1 
Ensayo de cloro MColortestTM  Reactivo Cl2-2
Ensayo de cloro MColortestTM  Reactivo Cl2-3
114801
Ensayo de cloro MColortestTM (cloro libre + total, líquido)
0,1 – 2
114803
Ensayo de cloro MColortestTM (cloro libre+ total, líquido)
paquete de recambio para 114801
114826
Ensayo de cloro MColortestTM (cloro libre+ total)
0,25 – 15
118326
Ensayo de cloro MColortestTM (cloro libre+ total)
paquete de recambio para 114826
Para utilizar con los kits de ensayo:
Intervalo de medida
en mg/l
116896
Ensayo de cloro Reflectoquant® (cloro libre+ total)
0,5 – 10,0
100597
Ensayo de cloro en cubeta Spectroquant® (cloro libre+ total)
0,03 - 6,00
100599
Ensayo de cloro Spectroquant® (cloro libre+ total)
0,010 – 6,00
100602
Ensayo de cloro Spectroquant® (cloro total)
0,010 – 6,00
100086
100087
100088
Cloro Spectroquant® Reactivos Cl2-1
Cloro Spectroquant® Reactivos Cl2-2
Cloro Spectroquant® Reactivos Cl2-3
0,010 – 6,00
119257
Envases de cloro en polvo Spectroquant® para fotómetros no Merck para muestras de 10 ml (cloro total)
0 – 2,00
119258
Envases de cloro en polvo Spectroquant® para fotómetros no Merck para muestras de 25 ml (cloro total)
0 – 10,00
Materiales
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Network error: Failed to fetch