- Isolation of Human CD49f+ Astrocytes and In Vitro iPSC-Based Neurotoxicity Assays.
Isolation of Human CD49f+ Astrocytes and In Vitro iPSC-Based Neurotoxicity Assays.
STAR protocols (2020-12-31)
Lilianne Barbar, Tomasz Rusielewicz, Matthew Zimmer, Kriti Kalpana, Valentina Fossati
PMID33377066
RESUMEN
Given the critical roles of astrocytes in neuroinflammation and neurological diseases, models for studying human astrocyte biology are in increasing demand. Here, we present a protocol to isolate human astrocytes from induced pluripotent stem cell (iPSC)-based cultures, neural organoids, and primary tissue, using the surface marker CD49f. Moreover, we provide protocols for in vitro co-cultures of human iPSC-derived neurons and astrocytes, as well as for neurotoxicity assays that expose neurons to conditioned media from reactive astrocytes. For complete details on the use and execution of this protocol, please refer to Barbar et al. (2020).
MATERIALES
Referencia del producto
Marca
Descripción del producto
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Polietilenimina ramificada, average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Monofosfato de N6,2′-O-dibutiriladenosina 3′,5′-cíclico sodium salt, ≥97% (HPLC), powder
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Anti-proteína gliofibrilar ácida (GFAP) monoclonal antibody produced in mouse, clone G-A-5, ascites fluid
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Anti-GABA antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Interleukin-1α from rat, IL-1α, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad