Merck
V900868
Sigma-Aldrich
Guanosina 5′-trifosfato sodium salt hydrate
Vetec, reagent grade, ≥95%, powder
Sinónimos:
GTP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N5O14P3 · xNa+
Número de CAS:
Peso molecular:
523.18 (free acid basis)
Beilstein/REAXYS Number:
3585677
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Biochem/physiol Actions
El GTP actúa como un portador de fosfatos y pirofosfatos en la canalización de la energía química en vías biosintéticas específicas. El GTP activa las proteínas G de transducción de la señal que intervienen en varios procesos celulares, como la proliferación, la diferenciación y la activación de diversas cascadas de cinasas intracelulares. La proliferación y la apoptosis están reguladas en parte por la hidrólisis del GTP por las GTPasas pequeñas Ras y Rho. Otro tipo de GTPasa pequeña, la Rab, desempeña un papel en el acoplamiento y la fusión de las vesículas, y puede también participar en la formación vesicular. Además de su papel en la transducción de la señal, el GTP actúa también como un precursor rico en energía de las unidades mononucleotídicas en la biosíntesis enzimática del ADN y el ARN.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
C A Cooper et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 184(7), 865-876 (2014-08-28)
Marine teleost fish secrete bicarbonate (HCO3 (-)) into the intestine to aid osmoregulation and limit Ca(2+) uptake by carbonate precipitation. Intestinal HCO3 (-) secretion is associated with an equimolar transport of protons (H(+)) into the blood, both being proportional to