V800319
Potassium ferricyanide(III)
LR, ≥97%
Sinónimos:
Potassium hexacyanoferrate(III), Red prussiate
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥97%
Formulario
crystalline
pH
6.0-9.0 (25 °C, 329 g/L)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
hexacyanoferrate(III) ([Fe(CN)6]3-): <0.15%
cadena SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Clave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- In the preparation of RAFT agent (used in RAFT polymerization) named 4-cyanopentanoic acid diselenobenzoate (RAFT-Se).[3]
- As an oxidant in chemiluminescence reaction of anti-hypertensive drugs.[4]
- As a component of the electrolyte solution for the cyclic voltammetry studies of phospholipid bilayers.[5]
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)